Merck
411302
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD
98 atom % D
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propan(ol-d)
Wybierz wielkość
5 G
937,00 zł
25 G
2900,00 zł
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
937,00 zł
25 G
2900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
59 °C (lit.)
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i10D
Klucz InChI
BYEAHWXPCBROCE-MMIHMFRQSA-N
Opis ogólny
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-OD(HFIP-OD) is the deuterated form of 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol. It isused as an NMR solvent in organic chemistry and biochemistry for studying smallmolecules.[1]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Suna Yücel et al.
Cell reports, 26(11), 3087-3099 (2019-03-14)
Unspliced XBP1 mRNA encodes XBP1u, the transcriptionally inert variant of the unfolded protein response (UPR) transcription factor XBP1s. XBP1u targets its mRNA-ribosome-nascent-chain-complex to the endoplasmic reticulum (ER) to facilitate UPR activation and prevents overactivation. Yet, its membrane association is controversial.