Key Documents
52458
DL-2-Aminoadipic acid
analytical standard
Synonim(y):
DL-α-Aminoadipic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥99% (TLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
196-198 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)