Merck
49868
Supelco
2′-Aminoacetophenone
analytical standard
Synonim(y):
2-Acetylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Beilstein:
386122
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.613-1.619
n20/D 1.614 (lit.)
tw
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2′-Aminoacetophenone is a volatile aromatic compound, which is typically used as a key flavor ingredient in food and beverages.
Zastosowanie
2′-Aminoacetophenone may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in livestock particulate matter, and grape-derived beverages by gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O) and GC-MS, respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of volatile organic compounds and odorants associated with swine barn particulate matter using solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry
Cai L, et al.
Journal of Chromatography A, 1102(1-2), 60-72 (2006)
2-Aminoacetophenone as a potential breath biomarker for Pseudomonas aeruginosa in the cystic fibrosis lung
Scott-Thomas AJ, et al.
BMC Pulmonary Medicine, 10(1), 56-56 (2010)
Rapid determination of the aromatic compounds methyl-anthranilate, 2?-aminoacetophenone and furaneol by GC-MS: Method validation and characterization of grape derivatives
Dutra M, et al.
Food Research International, 107(1-2), 613-618 (2018)