Przejdź do
112429
2-Ethylpyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-881-9
Beilstein/REAXYS Number:
106480
MDL number:
Assay:
97%
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
Application
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10983574350112437
2-Picoline analytical standard
Supelco
74350
2-Picoline
description
97%
description
98%
description
analytical standard
description
98%
assay
97%
assay
98%
assay
≥98.5% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499-1.502, n20/D 1.500 (lit.)
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
149 °C (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
bp
168 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)