Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
35-40 °C
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
InChI key
QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description 97% | description 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 35-40 °C | mp 67-72 °C | mp 203-207 °C (lit.) | mp 35-50 °C |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group nitro | functional group nitro, chloro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
225.0 °F
flash_point_c
107.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?