Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł 146,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
146,25 zł
Cena katalogowa195,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 85-90 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 293 °C (lit.) | bp 214 °C (lit.) | bp 289-290 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Aminoacetophenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?