The product undergoes no pH testing. Hence, there is no pH data available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł |
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 90% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description puriss. p.a., ≥99.5% (GC) |
| refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.885 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.932 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 140-160 °C (lit.) | bp 276 °C (lit.) | bp 108 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature - | feature - |
| assay 99% | assay 90% | assay - | assay ≥99.5% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene glycol propyl ether
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
115.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1569-01-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
10%水溶液のpHを知りたくて質問しました。 現在当時買ってからやや酸性によっていましたので、基準となるpHが知りたいです。