Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
vapor pressure
11.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
287 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), 11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH), ≤0.1% Water, ≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC), ≤100 ppb Fe (Iron), ≤1000 ppb Na (Sodium), ≤20 ppb Al (Aluminium), ≤20 ppb Cu (Copper), ≤20 ppb Ni (Nickel), ≤20 ppb Zn (Zinc), ≤50 ppb Ca (Calcium), ≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
120 °C/1013 mbar
mp
-97 °C
transition temp
flash point 31 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Wgląd w mechanizm solwolizy tlenku propylenu przez tytanowy silikalit-1: badanie teoretyczne...: Badania te oferują teoretyczną eksplorację mechanizmów solwolizy tlenku propylenu ułatwionych przez tytanowy silikalit-1, przyczyniając się do cennego wglądu w procesy katalityczne obejmujące podobne lotne związki organiczne (Qin et al., 2023).
- Pomiar ilości szkodliwych lotnych związków organicznych wdychanych przez maski..: Badanie to ocenia poziomy szkodliwych lotnych związków organicznych, w tym 1-metoksy-2-propanolu, które są wdychane przez różne rodzaje masek, podkreślając potencjalne zagrożenia dla zdrowia i skuteczność masek w blokowaniu oparów organicznych (Ryu i Kim, 2023).
Features and Benefits
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metoksy-2-propanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1167386025 | 04022536167602 |
| 1167381000 | 04022536167596 |
| 1167389190 | 04022536167626 |