Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
InChI key
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| application(s) clinical testing | application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) clinical testing |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% | assay 99.0-101.0% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?