Kluczowe dokumenty
45675
Terbacil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-tert-Butyl-5-chloro-6-methyluracil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=C(Cl)C(=O)N(C(=O)N1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H13ClN2O2/c1-5-6(10)7(13)12(8(14)11-5)9(2,3)4/h1-4H3,(H,11,14)
Klucz InChI
NBQCNZYJJMBDKY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)