Przejdź do
32060
Tolylfluanid
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13Cl2FN2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.26
EC Number:
211-986-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45430
Beilstein/REAXYS Number:
2949607
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
HYVWIQDYBVKITD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tolylfluanid is a phenylsulfamide fungicide, generally used in fertilizers. It can also be used as an antifouling agent in vessel paints.
Application
Tolylfluanid may be used as a reference standard for the determination of the analyte in nutraceutical formulations using dispersive liquid-liquid microextraction(DLLME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454333300634360
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolylfluanid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurélie Berthet et al.
Toxicology letters, 324, 38-45 (2020-02-18)
Tolylfluanid (TF) is a sensitizing biocide used in antifouling products and wood preservatives. Paint application is associated with skin exposure; however, the importance of this exposure route is uncertain as TF skin permeation rates are lacking in the peer-reviewed scientific
Increase in intracellular Ca2+ level by phenylsulfamide fungicides, tolylfluanid and dichlofluanid, in rat thymic lymphocytes.
Fukunaga E, et al,
Environmental Toxicology and Pharmacology, 40(1), 149- 155 (2015)
Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatography- mass spectrometry for the determination of pesticide residues in nutraceutical drops.
Szarka A, et al.
Journal of Chromatography A, 1570(1), 126- 134 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32060-250MG04061826702017