Przejdź do
45522
Hexachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
HCB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.78
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-273-9
Beilstein/REAXYS Number:
1912585
MDL number:
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
323-326 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
400083430945684
format
neat
format
single component solution
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
bp
323-326 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
227-229 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlorobenzene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
118-74-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan L Barber et al.
The Science of the total environment, 349(1-3), 1-44 (2005-07-12)
Hexachlorobenzene (HCB) is considered here as a 'model persistent organic pollutant.' Data on its sources, emissions, environmental levels and distributions and trends are compiled and used to assess its fate and behaviour in the global environment. Consideration is given as
Lesa L Aylward et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 58(1), 25-32 (2010-06-16)
Recent efforts worldwide have resulted in a growing database of measured concentrations of chemicals in blood and urine samples taken from the general population. However, few tools exist to assist in the interpretation of the measured values in a health
Renée Dallaire et al.
Environment international, 54, 85-91 (2013-02-21)
Several studies have reported negative associations of polychlorinated biphenyls (PCBs), hexachlorobenzene (HCB) and mercury (Hg) with duration of gestation and fetal growth in fish eating populations. Docosahexaenoic acid (DHA) from fish, seafood and marine mammal intake has been reported to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45522-250MG04061832340913