Przejdź do
45632
Profenofos
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BrClO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.63
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-255-2
Beilstein/REAXYS Number:
2150258
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
QYMMJNLHFKGANY-UHFFFAOYSA-N
General description
Profenofos is a broad-spectrum organophosphorus pesticide, commonly used for the control of various insect pests on vegetable crops.
Application
Profenofos may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in vegetables using high-performance liquid chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
443943154432505
Profenofos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45632
Profenofos
Profenofos certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
44394
Profenofos
Cadusafos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32505
Cadusafos
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Profenofos
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of the organophosphorus pesticide in vegetables by high-performance liquid chromatography
Baig AS, et al.
American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science, 6(5), 513-519 (2009)
Residual behaviour of profenofos on some field-grown vegetables and its removal using various washing solutions and household processing
Radwan.A.M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 43(4), 553-557 (2005)
Gihan G Moustafa et al.
The Japanese journal of veterinary research, 56(2), 109-118 (2008-10-03)
The health hazards of individual organophosphorus insecticides have been characterized by their acute toxicity, mainly by investigating their cholinesterase inhibition. However, the chronic effects of most of these toxicants on the drug-metabolizing enzymes have not been investigated. Profenofos (O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45632-250MG04061837423611