Przejdź do
45305
Dicrotophos
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-494-3
Beilstein/REAXYS Number:
1880084
MDL number:
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C(C)=C\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16NO5P/c1-7(6-8(10)9(2)3)14-15(11,12-4)13-5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI key
VEENJGZXVHKXNB-VOTSOKGWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365453250732505
Cadusafos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32505
Cadusafos
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dietrich E Lorke et al.
Current pharmaceutical design, 23(23), 3432-3439 (2016-11-02)
Reversible cholinesterase inhibitors, when given prophylactically before exposure to organophosphates, are able to decrease organophosphate-induced mortality. However, the efficacy of pyridostigmine, the only pre-treatment substance approved by the US Federal Drug Administration, is unsatisfactory. In search of a better prophylactic
M Misawa et al.
Journal of toxicology and environmental health, 10(4-5), 551-563 (1982-10-01)
Teratogenic effects of two organophosphate insecticides, diazinon and dicrotophos, were investigated in regard to skeletal development, particularly of the extremities and vertebrae. Cartilage and calcified bone were examined with alcian blue and alizarin red S staining techniques, respectively, in chick
J E Snawder et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 24(3), 205-218 (1989-06-01)
Four organophosphorus insecticides and the active metabolites of two phosphorothionate insecticides were tested for their toxic and teratogenic effects on embryos of Xenopus laevis. All compounds caused dose-dependent developmental defects, such as abnormal pigmentation, abnormal gut development, notochordal defects and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45305-100MG04061832326283