Kluczowe dokumenty
44638
3-(Methylthio)propionaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
760 mmHg ( 165 °C)
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
tw
165-166 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?