Kluczowe dokumenty
2048605
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
684,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
684,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)