432202
Rhodamine 110 chloride
Dye content ≥75 %
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
skład
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
496 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Klucz InChI
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?