Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
Nazwa produktu
Rhodamine 6G, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
titration: suitable
mp
215 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
density
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ~95 % | description Dye content 99 % | description suitable for fluorescence, BioReagent | description analytical standard |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| solubility H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red) | solubility - | solubility H2O: soluble, ethanol: soluble | solubility - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) cleaning products |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
989-38-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?