Przejdź do
83694
Rhodamine 101 inner salt
suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
711,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H30N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.59
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5680006
711,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
solubility
methanol: soluble
fluorescence
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C32H30N2O3/c35-32(36)22-10-2-1-9-21(22)27-25-17-19-7-3-13-33-15-5-11-23(28(19)33)30(25)37-31-24-12-6-16-34-14-4-8-20(29(24)34)18-26(27)31/h1-2,9-10,17-18H,3-8,11-16H2
InChI key
MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodamine 101 (Rh101) is a highly stable fluorophore in the rhodamine family.
Application
Rhodamine 101 (Rh101, compound 1) has been used:
  • as a reference model for analysing extra fluorochromic properties of rhodamine derivatives
  • as a reference against thioflavin t (ThT) in the determination of ensemble photophysical properties
  • as reference compound for comparing the quantum yields of nanocrystals
Biochem/physiol Actions
Rhodamine 101 (Rh101) is useful as a reference material to measure the fluorescence quantum yield.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83695S763583702
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
fluorescence
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
fluorescence
-
form
solid
form
crystals
form
powder
form
powder
solubility
methanol: soluble
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)