Przejdź do
83697
Rhodamine 6G
suitable for fluorescence, BioReagent
Synonim(y):
Basic Red 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H31N2O3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
EC Number:
213-584-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900071
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium.[1] It has also been used to label platelets.[2]
Biochem/physiol Actions
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays.[3] It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.[4]
Analysis Note
λmax. ∼530 nm, E(1%/1cm) ∼2000-2300 (96% Ethanol)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8370183689R4127
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
fluorescence
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
989-38-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)