Merck
252441
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G perchlorate
Dye content 99 %
Wybierz wielkość
1 G
558,00 zł
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
558,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N2O3 · HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
skład
Dye content, 99%
mp
263-265 °C (lit.)
λmaks.
528 nm
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClHO4/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;2-1(3,4)5/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/b30-24+;
Klucz InChI
HDAFVOZRAUFNQH-WTKGSRSZSA-N
Opis ogólny
Nadchloran rodaminy 6G jest amfifilowym barwnikiem organicznym, który może mieć wysoką wydajność kwantową i przestrajalność w zakresie 550-600 nm. Jest stosowany w laserach barwnikowych i może być również wykorzystywany w przemyśle tekstylnym.[1]
Zastosowanie
Nadchloran rodaminy 6G jest pochodną ksantenu, która może być połączona z nanomateriałami w celu utworzenia nanoklastra, który może być wykorzystywany w biologicznym wykrywaniu i obrazowaniu. Może być również stosowany w rozwoju półprzewodnikowego barwnika laserowego do optyki i teledetekcji.[2][3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rhodamine 6G impregnated porous silica: A photoluminescence study.
Anedda A, et al.
Materials Science and Engineering, C, 25(5-8), 641-644 (2005)
Dye-capped gold nanoclusters: photoinduced morphological changes in gold/rhodamine 6G nanoassemblies.
Chandrasekharan N, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(47), 11103-11109 (2000)
1H and 13C NMR spectra of commercial rhodamine ester derivatives.
Ramos SS, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 38(6), 475-478 (2000)
Sadia Afrin Khan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(90), 11091-11093 (2012-10-11)
This communication reports, for the first time, the design of distance dependent SERS assay for monitoring the photothermal antibacterial activity process.
Aliaa I Shallan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(27), 2816-2818 (2013-02-28)
Control of the dielectric breakdown of PDMS was achieved by limiting the current during the breakdown process. This enabled tuning of the nanochannel pore size and hence their permeability for molecules of different molecular weights. This method enabled the analysis
Produkty
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.