Kluczowe dokumenty
424455
Resorufin
Dye content 95 %
Synonim(y):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
573 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Klucz InChI
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?