Przejdź do
E3763
Resorufin ethyl ether
≥98% (TLC), CXPIA1/2 substrate, powder
Synonim(y):
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225973
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Resorufin ethyl ether, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
activity assay: suitable
color
orange to red
mp
223-225 °C (lit.)
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorimetric substrate for cytochrome P450 linked enzyme, CXPIA1/2
Resorufin ethers are used as markers or substrates for different cytochrome P (CYP) isoforms. Resorufin ethyl ether is the preferred resorufin ether to be metabolized by microsomes of 3-methylcholanthrene treated animals.[1]
Resorufin is the reduced product of resazurin, also termed as Alamar Blu. It exhibits fluorescence at longer wavelengths and is flexible for modification in its hydroxyl group.
Research area: Cell Signaling
Application
Resorufin ethyl ether is suitable for the study of dealkylating activity of cytochrome P450 isozymes 1A1 and 1A2, where arylalkyl and alkyl isothiocyanates, and their glutathione, cysteine, and A′-acetylcysteine conjugates are used as inhibitors.[2] It is suitable to study the ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity of cytochrome P450 activity (CYP1A1).[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M154446121P0928
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (UV)
assay
≥98% (TLC)
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorufin ethyl ether
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solution stability of E3763?
    1 answer
    1. It is recommended to prepare solutions fresh.