Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł |
Informacje o tej pozycji
741,00 zł
Nazwa produktu
Resorufin sodium salt, redox indicator
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL, opaque
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChI key
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description redox indicator | description 95% | description ≥98% (TLC), powder | description - |
| solubility water: 1 mg/mL, opaque | solubility - | solubility chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange | solubility acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 223-225 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?