Kluczowe dokumenty
37879
Azulene
analytical standard
Synonim(y):
Bicyclo[5.3.0]decapentaene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
242 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
Klucz InChI
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polecane produkty
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)