The total length of this stir vane is 0.373 inches, the total width is 0.218 inches. See the image below to review the supplier drawing for this item.
23226
Magnetic Stir Bar
for use with For 0.1-2.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE
Synonim(y):
STIRRING BARS 0.3ML TO 2ML M.V. PK6
Wybierz wielkość
651,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
651,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE
triangular PTFE-coated
opakowanie
pkg of 6 ea
kompatybilność
for use with For 0.1-2.0mL vessels
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
-
Welche Dimensionen hat der Rührfisch?