Kluczowe dokumenty
G005921
Analiza GC PCB w pełnym mleku krowim (z domieszką) na 3325-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu Supel QuE Z-Sep, szybka analiza GC
suitable for GC, application for SPE
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 10 g whole cow′s milk
extraction tube: Supel QuE Non-buffered tube (4 g magnesium sulfate, 1 g sodium chloride) (55294-U)
clean-up tube: Supel QuE Z-Sep 150 mg, magnesium sulfate (150 mg, part no. 63135) (55299-U)
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 75 °C (1 min), 12 °C/min to 340 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: μ-ECD, 340 °C
carrier gas: hydrogen, 1.2 mL/min, constant
injection: 1 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner with taper
przydatność
application for SPE
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Odniesienie: Stenerson, K.; Ye, M.; Halpenny, M., New Analytical Tools for the Determination of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fatty Food and Beverage Matrices Using QuEChERS Extraction/Cleanup and Gas Chromatography (GC) Analysis. Pittcon 2013. Publikacja Sigma-Aldrich/Supelco T413034.
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub "QuEChERS" do ekstrakcji i oczyszczania pełnego mleka krowiego do analizy GC-ECD polichlorowanych bifenyli (PCB). Sorbent Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >70% dla wszystkich ocenianych kongenerów PCB z wyjątkiem nr 209, który został odzyskany na poziomie 68%.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton:heksan (1:1), 20 mL
Objętość oczyszczania: 1 mL
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)