Merck
36687
Supelco
4-Aminopyridine
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
105782
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Klucz InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-aminopirydyna jest małocząsteczkowym blokerem kanału potasowego[1], który stymuluje uwalnianie glutaminianu z zakończeń nerwowych i wywołuje drgawki.[2] Może być również stosowana jako lek mający na celu poprawę upośledzenia ambulatoryjnego, głównego objawu stwardnienia rozsianego.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
156 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated rats
Sadeghnia RH, et al.
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 20, 588-588 (2017)
4-Aminopyridine ameliorates experimental autoimmune neuritis in Lewis rats
Moriguchi K, et al.
Journal of Neuroimmunology, 305, 72-74 (2017)
Massimo Avoli et al.
Neurobiology of disease, 52, 168-176 (2012-12-29)
4-Aminopyridine (4AP, 50 μM) induces interictal- and ictal-like discharges in brain slices including parahippocampal areas such as the entorhinal cortex (EC) but the relation between these two types of epileptiform activity remains undifined. Here, by employing field potential recordings in
R I Westphalen et al.
British journal of anaesthesia, 110(4), 592-599 (2012-12-06)
Presynaptic effects of general anaesthetics are not well characterized. We tested the hypothesis that isoflurane exhibits transmitter-specific effects on neurotransmitter release from neurochemically and functionally distinct isolated mammalian nerve terminals. Nerve terminals from adult male rat brain were prelabelled with
Jeremy Hobart et al.
Neurology, 80(16), 1509-1517 (2013-03-29)
In this study, we used data from clinical trials of dalfampridine (fampridine outside the United States) to re-examine the clinical meaningfulness of Timed 25-Foot Walk (T25FW) changes. Pooled data were analyzed from 2 phase III randomized placebo-controlled clinical trials of