Przejdź do
32595
4-Formylaminoantipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)formamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-808-3
Beilstein/REAXYS Number:
217665
MDL number:
971,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Formylaminoantipyrines are grouped under the class of biodegradable organic micropollutants (OMPs).
Application
4-Formylaminoantipyrine may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Aqueous samples by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
  • Groundwater, surface water and wastewater samples by online mixed-bed multilayer solid-phase extraction (SPE) and HPLC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
556694382732064
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)