Merck
33888
Supelco
Ethofumesate-2-keto
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofurane-5-yl methane sulfonate, Methane sulfonic acid 3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ester
Wybierz wielkość
10 MG
1620,00 zł
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)C(=O)Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc12
InChI
1S/C11H12O5S/c1-11(2)8-6-7(16-17(3,13)14)4-5-9(8)15-10(11)12/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
CXWYCAYNZXSHTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethofumesate-2-keto is a metabolite of the herbicide, ethofumesate[1] used for the control of weeds in strawberry and beet crops.[2] It inhibits the growth of meristems, retards cellular division and limits the formation of cuticules.[2]
Zastosowanie
Ethofumesate-2-keto may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in strawberries and soil samples using quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) method of extraction followed by gas chromatography (GC)/liquid chromatography (LC) coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) and two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GC × GC-TOF-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradation of ethofumesate in soil under laboratory conditions.
Kucharski M and Sadowski J
Polish Journal of Environmental Studies, 18(2), 1306-1313 (2009)
Physiological basis for bermudagrass control with ethofumesate in seashore paspalum and St. Augustinegrass.
McCullough EP, et al.
Crop Science, 56(3), 1306-1313 (2016)
Analysis of pesticide residues in strawberries and soils by GC-MS/MS, LC-MS/MS and two-dimensional GC-time-of-flight MS comparing organic and integrated pest management farming.
Fernandes CV, et al.
Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 31(2), 262-270 (2014)