Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1) | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20) | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 1 mL | description certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) agriculture |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Analit
- Azinphos-methyl
- Chlorpyrifos
- Dichlorvos
- Disulfoton
- Ethoprophos
- Fenchlorphos
- Parathion-methyl
- Prothiofos
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26.0 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?