Przejdź do
81402
Polystyrene
analytical standard, 1,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~1020, Mp ~1100, Mw ~1110
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.10
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8140681409327808
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110116-1U04055977208627
A2264-10UN04061832841304
A6805-1VL04061838075642
A2264-1VL04061837145964
A2264-5UN04061833349953
A2264-25UN04061832841311
81402-1G04061832996646
81402-250MG04061832879659