Przejdź do
327794
Polystyrene
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 400,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
mol wt
average Mw 400,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
General description
Polystyrene (for GPC, 400,000) is a synthetic thermoplastic, known for its myriad applications owing to its advantages such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81406327743327719
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 400,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 10,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 20,000
description
analytical standard, 2,500
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
mol wt
average Mw 400,000 (Typical)
mol wt
Mp ~10250, Mn ~8950, Mw ~9500
mol wt
average Mw 20,000 (Typical)
mol wt
average Mw 2,500 (Typical)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)