Kluczowe dokumenty
32759
Patulin
reference material
Synonim(y):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Klucz InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fruit-based products by QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method and solid phase extraction (SPE) followed by analysis using ultra-high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS).
- Apple juice samples by single drop liquid-liquid-liquid microextraction (SD-LLLME) followed by LC-MS/MS analysis.
- Model food matrices by “dilute and shoot” LC-MS/MS.
- Dairy products by QuEChERS procedure and UHPLC-ESI quadrupole orbitrap (Q-Orbitrap) mass spectrometry.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.