Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Kluczowe dokumenty
320579
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonim(y):
Xylene mixture of isomers
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
18 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
867 °F
skład
C6H5CH2CH3, ≤25%
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the percentages of each Xylene isomer found in product 320579, Xylene?
1 answer-
According to data given by the supplier of product 320579, Xylenes, this product contains a minimum of 18.0% p-Xylene and no more than 20.0% Ethylbenzene (we allow for </= 25.0% on our Certificate of Analysis). Both o- and m-Xylene are reported as batch-specific values and will not have to meet a requirement as long as the sum of all Xylene isomers and Ethylbenzene are equivalent to 98.50% or more. In several batches, m-Xylene has appeared with a value of ~40% and o-Xylene with ~20%. These values may change on a batch-to-batch basis.*All percentages above are "wt %".