Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
293 °C (lit.)
solubility
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98% | description anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis | description AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis |
| solubility H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility acetone: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.) | solubility H2O: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade anhydrous | grade synthesis grade |
| vapor pressure 1 mmHg ( 428 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 428 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 428 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 428 °C) |
| mp 293 °C (lit.) | mp 293 °C (lit.) | mp 293 °C (lit.) | mp 293 °C (lit.) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line AnhydroBeads™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?