Merck
29230
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Tetrahydrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
906737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
590 °F
zawiera
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
5 %
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
tw
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Klucz InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the