Merck
860202C
Avanti
16:0 Phosphatidylbutanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfobutanol(sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
672,00 zł
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
672,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H76O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (860202C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860202C
stężenie
10 mg/mL (860202C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCCC
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-34-9-6-3)47-39(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h37H,4-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
CZFXRJUSZGHONR-GKEJWYBXSA-M
Opis ogólny
Fosfatydylobutanol jest fosfolipidem o niskiej polarności, który może być wytwarzany w reakcji fosfolipazy D (PLD) specyficznej dla fosfatydylacji fosfatydylocholiny (PC) i butanolu.[1]
Zastosowanie
16:0 Fosfatydylobutanol lub 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfobutanol(sól sodowa) został użyty do analizy aktywności fosfolipazy D (PLD) in vivo w Taxus cuspidate przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC/ESI-MS/MS).[2][3][4]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylobutanol jest stosowany jako biomarker w testach aktywności fosfolipazy D.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860202C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Song Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1771(5), 600-612 (2007-04-13)
A comparative lipidomics approach was employed to investigate the changes in membrane phospholipids during the procession of cellular development and apoptosis of two plant cell lines, Taxus cuspidata and Taxus chinensis var. mairei. Analysis of lipids by LC/ESI/MS(n) showed more
Song Yang et al.
Chemistry and physics of lipids, 159(1), 13-20 (2009-05-12)
Degradation of membrane phospholipids is associated with apoptotic responses, but the signaling development of this degradation is not well understood. Cerium (Ce(4+)), an important rare earth element, induces cellular apoptosis and taxol biosynthesis in Taxus cuspidata suspension cultures. Here, using
Pei-pei Han et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(2), 623-630 (2008-10-17)
Lipid signaling involved in mechanotransduction processes in response to shear stress in plants remained elusive. To understand the responses of phospholipids in shear stress-induced mechanotransduction, a lipidomic approach was employed to profile phospholipid species of Taxus cuspidata cells under laminar
Mikhail Vyssotski et al.
Lipids, 44(4), 381-389 (2008-12-17)
High-performance TLC and (31)P-NMR were assessed as methods of observing the presence of numerous low polarity phospholipids: bis-phosphatidic acid (BPA), semi-lyso bis-phosphatidic acid (SLBPA), N-acyl phosphatidylethanolamine (NAPE), N-(1,1-dimethyl-3-oxo-butyl)-phosphatidylethanolamine (diacetone adduct of PE, DOBPE), N-acetyl PE, phosphatidylmethanol (PM), phosphatidylethanol (PEt), phosphatidyl-n-propanol