Merck
270113
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, fuming
ACS reagent, 30% free SO3 basis
Synonim(y):
Oleum
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4 · (SO3)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
stężenie
30% (free SO3)
pozostałość po prażeniu
≤0.002%
kolor
colorless to very light brown
gęstość
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
ślady kationów
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
ciąg SMILES
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
Klucz InChI
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)