Merck
256528
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride
ACS reagent, ≥90%
Synonim(y):
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 546 °C)
Próba
≥90%
≥90.0% CuCl basis (ACS specification)
Formularz
crystalline powder
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
≤0.02% insol. in acid
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
rozpuszczalność
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.1%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
ciąg SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Chlorek miedzi(I) może być stosowany w następujących procesach:
  • Wraz z chlorkiem magnezu, do katalizowania sprzężonej addycji odczynników magnezoorganicznych do α,β-etylenowych ketonów z utworzeniem produktów 1,4-addycji.
  • Ułatwianie addycji aminy do nitrylu z utworzeniem amidyny, która po redukcji tworzy aminę trzeciorzędową.
  • Katalizowanie reakcji węglowodorów olefinowych z selenocyjanianem fenylu z utworzeniem β-alkoksyalkiloselenku fenylu.
Wykazuje unikalny charakter jako inicjator reakcji rodnikowych, takich jak hydrostannacja α,β-nienasyconych ketonów.
Inne uwagi
Przyrostek -D istnieje wyłącznie w celach administracyjnych.
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of nitriles into tertiary amines: N,N-dimethylhomoveratrylamine
Rousselet G, et al
Organic Syntheses, 76, 133-133 (1996)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)
Copper (I) Chloride.
Bertz SH, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Facile oxyselenation of olefins in the presence of copper (II) or copper (I) chloride as catalyst.
Toshimitsu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(10), 1953-1958 (1980)
Experimental study of copper (I) chloride complexing in hydrothermal solutions at 40 to 300 ?C and saturated water vapor pressure.
Xiao Z, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 62(17), 2949-2964 (1998)