gęstość pary
4.88 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 32 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1056 °F
granice wybuchowości
4.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?