Merck
220744
Supelco
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
Synonim(y):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
klasa czystości
standard
Postać
coarse powder
wielkość cząstki
149-250 μm
60-100 mesh
temp. przejścia
transition temp 650 °C (activation temperature)
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
An activated magnesium silicate used as an adsorbent in gas chromatography.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)