Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −61.5±2°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.498
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay 99% | assay ≥97% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Carvone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 22060-1ML-F | 04061837781230 |
| 22060-5ML-F | 04061837781247 |