Merck
00630590
Bisabolol oxide A
primary reference standard
Synonim(y):
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
Klucz InChI
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ikuko Ogata-Ikeda et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 18(5), 362-365 (2010-09-25)
German chamomile (Matricaria recutita L.) is a popular ingredient in herbal teas. In previous study, micromolar bisabololoxide A, one of main constituents in German chamomile, exerted cytotoxic action on rat thymocyte, a normal non-proliferative cell. This result prompted us to
Ikuko Ogata et al.
Archives of toxicology, 84(1), 45-52 (2009-10-17)
German chamomile (Matricaria recutita L.), one of the popular ingredients in herbal teas, has been traditionally used for medicinal purposes. Bisabololoxide A (BSBO) is one of the main constituents in this herb. BSBO is supposed to be principle in some
Eri Fukunaga et al.
Phytotherapy research : PTR, 28(5), 685-691 (2013-07-23)
Bisabololoxide A (BSBO), main constituents in German chamomile extract, is responsible for antipruritic effect. In previous study, the incubation with 30-100 μM BSBO for 24 h exerted cytotoxic and proapoptotic effects on rat thymocytes. To further characterize BSBO cytotoxicity, the effect on
Cristina Avonto et al.
Journal of natural products, 76(10), 1848-1853 (2013-09-28)
German chamomile (Matricaria chamomilla) is one of the most popular medicinal plants used in Western herbal medicine. Among the various phytochemicals present in the essential oil of the flowers of German chamomile, bisabolol and its oxidized metabolites are considered as