Przejdź do
45985
(1R)-(−)-Menthyl acetate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-076-0
Beilstein/REAXYS Number:
2208505
MDL number:
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -81±1°, c = 8% in benzene
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.447
bp
229-230 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1R)-(−)-Menthyl acetate
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)