Przejdź do
62128
(S)-(−)-Limonene
analytical standard
Synonim(y):
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-815-6
Beilstein/REAXYS Number:
2323991
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C), 1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −94±4°, c = 10% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.), n20/D 1.473
bp
175-177 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
621187485663677
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Célia Chenebault et al.
Frontiers in microbiology, 11, 586601-586601 (2020-10-13)
Cyanobacteria, the largest phylum of prokaryotes, perform oxygenic photosynthesis and are regarded as the ancestors of the plant chloroplast and the purveyors of the oxygen and biomass that shaped the biosphere. Nowadays, cyanobacteria are attracting a growing interest in being
Delphine Hardy et al.
Scientific reports, 8(1), 9385-9385 (2018-06-22)
The adult mouse olfactory bulb is continuously supplied with new neurons that mostly differentiate into granule cells (GCs). Different subtypes of adult-born GCs have been identified, but their maturational profiles and their roles in bulbar network functioning and odor behavior
Patrizia A d'Alessio et al.
Life sciences, 92(24-26), 1151-1156 (2013-05-15)
To further explore the anti-inflammatory properties of d-Limonene. A rat model was used to compare evolution of TNBS (2,5,6-trinitrobenzene sulfonic acid)-induced colitis after oral feeding with d-Limonene compared to ibuprofen. Peripheral levels of TNF-α (Tumor Necrosis Factor alpha) were assessed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
62128-5ML04061832701240
62128-1ML04061832701233