Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
Informacje o tej pozycji
594,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80830
needle L
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
application(s)
general analytical
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) |
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
| volume 0.5 mL | volume 5 μL | volume 10 μL | volume 25 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 80830 | manufacturer/tradename Hamilton 87930 | manufacturer/tradename Hamilton 80330 | manufacturer/tradename Hamilton 80430 |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?