Przejdź do
70937
M-Gredient® Tryptose
for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥11%
ign. residue
≤12%
loss
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T281395039T9410
Tryptose pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
T2813
Tryptose
Tryptone Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
Tryptone
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pH
6.2-7.2
pH
6.2-7.2
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6-7.4
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70937-500G-F04061835571840
70937-2.5KG-F04061834400318