Merck
16254
Sigma-Aldrich
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Wybierz wielkość
100 G
277,00 zł
500 G
1010,00 zł
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
277,00 zł
500 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1907135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
39023311
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 64 °C)
Poziom jakości
Próba
99-101%
Formularz
solid
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
zanieczyszczenia
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thymol has been used to study:
  • the effect of thymol on the viability of Bacillus cereus.[1]
  • its effect on growth and production of citrinin from Penicillium citrinum.[2]
  • the effect of thymol on insect and human γ-aminobutyric acid (GABA) receptors.[3]
Działania biochem./fizjol.
Thymol (5-methyl-2-isopropylphenol), a monocyclic phenolic compound, is a vital constituent of Thymus vulgaris essential oil. It has been used in dental preparations to kill odor-producing bacteria. Thymol serves as a preservative through its antimicrobial and antioxidant properties. In addition, thymol also has molluscicidal and insecticidal properties. Thymol acts as an allosteric modulator of human γ-aminobutyric acid (GABAA) receptors.[3]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The product is not intendedfor use as a biocide under global biocide regulations, including but notlimited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, EuropeanBiocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’sBiocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and BiocideSafety Management Act (K-BPR) and others.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thymol, a constituent of thyme essential oil, is a positive allosteric modulator of human GABAA receptors and a homo-oligomeric GABA receptor from Drosophila melanogaster
Priestley C M
British Journal of Pharmacology, 140(8), 1363-1372 (2003)
Inhibitory effect of eugenol and thymol on Penicillium citrinum strains in culture media and cheese
Vazquez B
International Journal of Food Microbiology, 67(2001), 157- 163 (2001)
Combined Effect of Nisin, Carvacrol and Thymol on the Viability of
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells
Periago P M
Food Science and Technology International = Ciencia y tecnologia de Los Alimentos Internacional, 7(6), 487-492 (2001)
Sandeep Sharma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(1), 216-222 (2008-06-25)
Hydroxychavicol isolated from the chloroform extraction of aqueous extract of Piper betle leaves showed inhibitory activity against oral cavity pathogens. It exhibited an inhibitory effect on all of the oral cavity pathogens tested (MICs of 62.5 to 500 microg/ml) with
S P Lee et al.
British journal of pharmacology, 153(8), 1739-1749 (2008-03-13)
Thymol, a major component of thyme and oregano, has medical uses in oral care products as an astringent and antibiotic. Its distinctive sharp odour and pungent flavour are considered aversive properties. The molecular basis of these aversive properties is not