Merck
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
Synonim(y):
trans-sobrerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
solid
tw
270-271 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1